Esta buscando: Termobloques
Los termobloques utilizan bloques modulares intercambiables para tubos, viales y otros recipientes de laboratorio. Tanto los modelos analógicos como digitales ofrecen resultados reproducibles y estabilidad térmica. Se puede comprar una serie de bloques por separado según las necesidades específicas. El sistema de agitación mezcla las muestras completamente a temperaturas preestablecidas para mezclas homogéneas. Los concentradores de muestra provocan evaporación rápida de la muestra cuando se utilizan con los termobloques.
Los termobloques utilizan bloques modulares intercambiables para tubos, viales y otros recipientes de laboratorio. Tanto los modelos analógicos como digitales ofrecen resultados reproducibles y estabilidad térmica. Se puede comprar una serie de bloques por separado según las necesidades específicas. El sistema de agitación mezcla las muestras completamente a temperaturas preestablecidas para mezclas homogéneas. Los concentradores de muestra provocan evaporación rápida de la muestra cuando se utilizan con los termobloques.
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: La fiabilidad, la velocidad, la precisión y la futura compatibilidad con la amplia gama de kits Spectroquant® son las características inconfundibles d...
MSDS Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Aluminium block, Para: 0,2 ml PCR tubes or plates, Núm. de orificios: 96
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Waste Reducing
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Bloque doble, Dimensión de pocillo: - mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Bloque para tubos intercambiable, Dimensión de pocillo: Ø 11,1 mm, Para: 24×Tubos de 1,5 ml**, Núm. de orificios: 24, Profundidad: 33,5 mm
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Waste Reducing
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Construidas a partir de un bloque sólido de aluminio anodizado.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Monobloque, Dimensión de pocillo: Ø 17,8 mm, Para: Viales de 17 mm, Núm. de orificios: 12, Profundidad: 45,0 mm
Numero del catalogo: (460-0249)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: La combinación de calentamiento/enfriamiento y agitación hace que la incubadora de agitación de microtubos Thermal Shake lite sea ideal para muchas ap...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® analogue block heaters are economical, versatile and compact.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Calentador de bloque, bloques, VWR®, Mini block without thermometer well, Dimensión de pocillo: Ø 7,9 mm, Para: 0,5 ml tubes, Núm. de orificios: 24, Profundidad: 21 mm
Numero del catalogo: (460-3261)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estas unidades multiuso son ideales para la incubación y activación de cultivos, reacciones enzimáticas, determinaciones de nitrógeno ureico en sangre...
UOM: 1 * 1 UN
Waste Reducing
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Termoagitador con enfriamiento, diseñado para aplicaciones que requieren resultados constantes y precisos. Con funciones de calentamiento, enfriamient...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Termoagitador, diseñado para aplicaciones que requieren resultados constantes y precisos. Con funciones de calentamiento y agitación, la unidad de per...
Numero del catalogo: (460-0353)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 UN
Waste Reducing
Proveedor: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descripción: Calentador de bloque, bloques, Bloque intercambiable, Para: Tubos de 12 mm Ø, Núm. de orificios: 24, Profundidad: 50 mm
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom