¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
balanzas-portatiles
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (611-1565)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Un producto único que combina la simplicidad de una espátula con una balanza, para medir la muestra de forma más rápida y precisa. Especialmente útil ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (611-3131)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Las balanzas de la serie CL son básculas portátiles y ligeras perfectamente adaptadas para muchas aplicaciones como control de calidad, formulación, t...
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza económica con carcasa de plástico robusta y pantalla LCD. Funcionamiento con pilas o adaptador de corriente opcional, desconexión automática ...
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza, Portable, Navigator, NVL2101, Lectura: 0,1 g, Capacidad de pesada: 2100 g, Plato: 194×203 mm
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza, Portable, Compact™, CS2000E, Lectura: 1 g, Capacidad de pesada: 2000 g, Plato: 145×133 mm
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente