¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "balanzas-mecanicas"
https://es-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (611-5027)
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza, Mechanical, Beam, 1119D, Lectura: 1 g, Capacidad de pesada: 20 kg, Plato: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza, Mechanical, triple beam, Triple haz, 1650-00, Lectura: 0,1 g, Capacidad de pesada: 610/2610 g, Plato: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Balanza, Mechanical, Dos haces sin tara, 1550-SD, Lectura: 0,1 g, Capacidad de pesada: 2000 g, Plato: Ø 152 mm
Numero del catalogo: (611-5196)
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Plato de pesaje extraíble de acero inoxidable, carcasa de fundición y barras de pesaje de aluminio. Estas balanzas proporcionan alta precisión a un pr...
Numero del catalogo: (611-5365)
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (611-5357)
Proveedor:  OHAUS
Descripción:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente