¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (29)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "balanzas-analiticas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Gama económica de balanzas analíticas fiables y de alto rendimiento.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Balanzas Semi-micro con resolución 0,01 mg, están equipadas con una celda electromagnética integrada. Todos los modelos disponen de calibración automá...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Balanzas semi-micro con pantalla táctil en color de 5" y un ionizador integrado que garantiza la preparación exacta de las muestras. Se acumulan carga...
Numero del catalogo: (611-3328)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Analytical balances M series features electromagnetic force restoration weighing system, double case structure, ergonomic keypad, external or internal...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Balances analytiques de laboratoire avec écran tactile couleur 5 '' offrant des applications avancées et d‘importantes bases de données, pour le pesag...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Balanzas semi-micro con resolución de 0,01 mg y un ionizador integrado que garantiza la preparación exacta de las muestras. Se acumulan cargas es...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has e...
Proveedor:  SARTORIUS BALANCES
Descripción:   An entry level series of analytical balances, specially designed to achieve effective and reliable weighing results in routine daily work. The easy an...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Siguiente