Respirometría de suelos, OxiTop® Control B6/B6M
Proveedor: WTW
OxiTop®
705-1010EA 5410 EUR
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Respirometría de suelos, OxiTop® Control B6/B6M
Método de laboratorio para la determinación de la respiración microbiana del suelo conforme a DIN 19 737. Las mediciones de la respiración del suelo se emplean para predicción, sondeo y control de trabajos de recuperación, para mediciones de biodegradabilidad de sustancias (pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.), así como para realizar ensayos de toxicidad. Esta determinación es posible con el sistema de control OxiTop® y recipientes especiales para medición de forma muy sencilla, económica y de gran precisión.
  • Sencillo y de gran precisión
  • Rentable
  • Los adaptadores y botellas para medición se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
  • El controlador dispone de un intervalo entre 500 - 1350 hPa
  • El cabezal parpadea durante 5 segundos cuando accede el controlador
Las mediciones de la respiración del suelo se pueden realizar en 2 tipos diferentes de recipiente. Para suelos de respiración activa con gran generación de CO₂, se recomienda el recipiente para medición MG1.0 que con su gran abertura (aprox. 100 mm Ø) se puede usar fácilmente con recipientes absorbentes de CO₂ de grandes volúmenes para su posterior determinación cuantitativa.