Medición de DBO, OxiTop® Control 6
Proveedor: WTW
OxiTop®
705-1000EA 3920 EUR
WTWA208201
Medición de DBO, OxiTop® Control 6
El sistema de medición de la DBO OxiTop® Control está formado por un cabezal de medición OxiTop® Control y la unidad de control por infrarrojos. El manejo del sistema es muy sencillo. La unidad de control permite la parametrización y control de hasta 100 cabezales de medición y transmisión posterior de datos por infrarrojo. Cada muestra puede identificarse fácilmente y es reconocida por la unidad de control a través de un número de serie único que tiene cada cabezal de medición. La unidad de control tiene una pantalla grande que facilita la lectura de datos  y guía al usuario paso a paso durante las etapas de trabajo.
  • Mediciones estándares y rutinarias de 6 o 12 muestras simultáneas a la transferencia automática de datos
  • El controlador dispone de un intervalo de entre 0...40/80/200/400/800/2.000/4.000 mg/l de DBO
  • Asignación automática de un número de identificación a una muestra
  • Periodo de medición: de 0,5 h a 99 días
  • Los cabezales pueden almacenar hasta 360 grupos de datos
OxiTop® Control 6
Paquete completo para 6 mediciones simultáneas con el controlador OxiTop® OC 100, sistema de agitación inductor IS 6 para corriente eléctrica de 230 V y 50/60 Hz, 6 cabezales de medición OxiTop® C y accesorios estándares adecuados.
Información de suministro: Información de suministro: Accesorios estándar: frascos ámbar para muestras, varillas de agitación, extractor de varillas agitadoras, sodio hidróxido en lentejas, soportes de goma para el sodio hidróxido, 1 matraz aforado de 164 ml y 432 ml,  inhibidor de nitrificación