Anemómetros, testo 410-1/2
Proveedor: Testo
620-3308EA 173 EUR
620-3308 620-3307
Anemómetros, testo 410-1/2
Anemómetros
Estos anemómetros prácticos, pequeños y sencillos permiten medir la humedad, la temperatura y la velocidad del flujo de aire (solo el modelo 620-3308). También pueden realizar mediciones de sensación térmica.
  • Sistema de medición integrado con paleta de 40 mm
  • Función de detención y valores máximos y mínimos
  • Pantalla con retroiluminación
  • Función de apagado automático
W×D×H: 133×46×25 mm
Peso: 110 g
Información de suministro: Delivery information: Supplied with two alkaline batteries, protective cap, wrist strap and belt holder.
Información de suministro: Supplied with two alkaline batteries, protective cap, wrist strap and belt holder.