Electrodos de pH, SenTix® PLUS
Proveedor: WTW
SenTix® PLUS
662-2266EA 242.36 EUR
662-2266 662-1275 662-1213 662-1872 662-1871 662-1277 662-1306 662-1305 662-1304 662-1303 662-1309 662-1308 662-1307 662-2151 662-0291 662-1682 662-1302 662-1400 662-1301 662-0106 662-1317 662-1999 662-1998 662-1316 662-1315 662-1319 662-1318
Electrodos de pH, SenTix® PLUS
Electrodos Electrodos pH
Estos electrodos de pH probados y testados son fáciles de usar y ofrecen alta calidad y precisión.
El nuevo vidrio de membrana optimizado garantiza una rápida medición, incluso a bajas temperaturas. La cubierta con orificio de llenado fácil de usar evita el escape del electrolito durante su almacenamiento.
* Con sonda de temperatura integrada (NTC 30 KOhm).
** sin cable (disponible por separado).