Electrodos combinados de pH con sensor de temperatura integrado
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
662-0080EA 211 EUR
662-0080 662-0083 662-0073 662-0081 662-0076 662-0077 662-0075 662-0078
Electrodos combinados de pH con sensor de temperatura integrado
Electrodos Electrodos pH
Electrodos combinados de pH con cable fijo de 1 m.
  • 3 electrodos en 1
  • Compatibles con la mayoría de medidores de pH
  • Sumergido en solución tampón para uso inmediato
Rango de pH: De 0 a 14
Rango de temperatura de -0 a +70 °C
Tiempo de respuesta: 90% < 1 segundo