Electrodos combinados que proporcionan mediciones de pH rápidas, precisas y estables; ideales para el uso en control de calidad, y en investigación y desarrollo.
- Mediciones de pH rápidas, precisas y estables; rápido equilibrio térmico; alta precisión incluso en muestras con intervalo amplio de temperatura
- Disponible con diseño Sealed (económico, fácil de usar, con un mantenimiento mínimo) o diseño Rapid-Renew (electrodos rellenables usados con muestras sucias u otras muestras que obturan el diafragma)
- Disponible con cuerpo epoxy (con buena resistencia a productos químicos, dureza máxima y protector de la membrana de vidrio desmontable) o cuerpo de vidrio (máxima resistencia química con membrana de vidrio de sólida construcción completamente expuesta)
- Con cable fijo de 1 m
Intervalo de pH: 0 - 14
Precisión: a 0,04 unidades de pH entre 0 a 100 °C en tampón de pH 7
Estabilidad: 0,005 unidades de pH o menos desviación por hora
Intervalo de temperatura: 0 a +100 °C