VWR® Spec-Wipe® 3, Toallitas para salas limpias, estériles
Proveedor: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-0033EA 70.1 EUR
115-0033 21914-777
VWR® Spec-Wipe® 3, Toallitas para salas limpias, estériles
Toallitas Toallitas para salas limpias Estéril
These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
  • No texturizadas
  • Hidroentramado sin sustancias químicas, reduce la contaminación iónica
  • Esterilizado mediante radiación gamma para un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10⁻⁶
Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology industries.
Suitable for use in Grade A, ISO 5 cleanrooms.
Color: blanco
Certificaciones: Conforme con las directrices ANSI/AAMI/ISO 11137 y AMMI TIR 27 Method VDmax.