VWR® Spec-Wipe® 7, Toallitas para sala limpia
Proveedor: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-0044EA 84.1 EUR
VWRU21913-216_U 115-0044 115-0043 21913-216 21913-214
VWR® Spec-Wipe® 7, Toallitas para sala limpia
Toallitas Toallitas para salas limpias Seco
Ideal para limpiar superficies abrasivas o rugosas, aunque son suficientemente suaves para su uso en superficies delicadas. Se recomienda el uso de toallitas de poliéster 100% de doble tejido donde la contaminación por partículas y fibras es esencial.
  • El doble tejido ofrece una mayor resistencia, con filamento contínuo para una suavidad extra
  • Los bordes sellados impiden la liberación de fibras y pelusas
  • Lavados en sala limpia ISO clase 4 para reducir contaminantes de partículas y sustancias extraíbles
Recomendadas para su uso en salas limpias de clase 1, ISO clase 3.
Color: blanco