Duraderas, fabricadas con poliéster de doble tejido con bordes troquelados, ISO clase 4, lavados en sala limpia para minimizar la contaminación por partículas y material extraíble.
- Aptos para limpieza en procesos o entornos críticos donde la esterilidad y la baja generación de partículas y fibras, son fundamentales
- Esterilizados por gamma con SAL (Nivel de Garantía de Esterilidad) de 10⁻⁶
- Bolsas resellables para mantener los paños libres de contaminación
Ideal para limpieza de superficies abrasivas, pero suficientemente suaves para su uso en superficies delicadas.
Recomendadas para su uso en salas limpias de clase 10, ISO clase 4.
Color: blanco
Certificaciones: Conforme a las directivas ANSI/AAMI/ISO.