Esta buscando: Vidrios de relojes
El <B>vidrio de reloj</B> o cristal de reloj es una lámina de vidrio en forma circular cóncava-convexa. Se llama así por su parecido con el vidrio de los antiguos relojes de bolsillo. Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos, como cubierta de vasos de precipitados, y para contener sustancias parcialmente corrosivas. Es de tamaño medio y muy delicado. En VWR disponemos de vidrios de reloj fabricados de borosilicato, soda, o vidrio de sílex. Seleccione el vidrio de reloj del diámetro apropiado según sus necesidades y en el formato que desee.
El vidrio de reloj o cristal de reloj es una lámina de vidrio en forma circular cóncava-convexa. Se llama así por su parecido con el vidrio de los antiguos relojes de bolsillo. Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos, como cubierta de vasos de precipitados, y para contener sustancias parcialmente corrosivas. Es de tamaño medio y muy delicado. En VWR disponemos de vidrios de reloj fabricados de borosilicato, soda, o vidrio de sílex. Seleccione el vidrio de reloj del diámetro apropiado según sus necesidades y en el formato que desee.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: PTFE.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con bordes fundidos.
Proveedor: Bohlender
Descripción: Dish, made of PTFE, white.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Reloj de cristal, Soda Glass, Diam: 250 mm
Proveedor: Brand
Descripción: PTFE, white.
Proveedor: VITLAB
Descripción: Watch dishes, made of PTFE, white.
Proveedor: Kavalier
Descripción: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Proveedor: Kavalier
Descripción: Soda-lime glass.
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Proveedor: KARTELL
Descripción: Made of PTFE, white.
Proveedor: KARTELL
Descripción: PP, transparente.
Numero del catalogo: (PERCN9308003)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 UN
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Soda-lime glass.
Proveedor: Brand
Descripción: Soda-lime glass.
Proveedor: SciLabware
Descripción: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom