¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (13)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Viales para drosófilas
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/43/18374043.jpg
Los viales para Drosophila son perfectos para el crecimiento, manejo y transporte de estos insectos. Cuando se utilizan junto a tapones espumosos que permiten cierta ventilación para mantener vivos los insectos, éstos se pueden almacenar durante un tiempo para futuros estudios. Los materiales de fabricación son resistentes y transparentes para una mejor análisis en el microscopio. Gracias a tener unas paredes lisas, estos viales se pueden apilar para ahorrar espacio en la poyata de trabajo. Existen diferentes tamaños según necesidades específicas.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Para el almacenamiento, manipulación y transporte de moscas Drosophila.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These PS vials have a flat bottom straight wall design for convenient racking, stacking and filling.
Numero del catalogo: (734-1236)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Anestésico PE de efecto rápido y duradero. Resistente al vapor de éter. Inlcuye información detallada.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 3  de 3