Tubo protector para CryoCanes®
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® CryoCane™
211-0229EA 109 EUR
211-0229
Tubo protector para CryoCanes®
Pajuelas criogénicas
PVC. Protege los criotubos durante su manipulación y almacenamiento.