Cánula CryoFlex™ para tubos CryoLine™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 115 EUR
479-6858
Cánula CryoFlex™ para tubos CryoLine™, Nunc™
Pajuelas criogénicas
Cánula de PE para el almacenamiento de nitrógeno líquido y para proporcionar seguridad extra al congelar muestras peligrosas.
  • Puede cortarse a la longitud deseada
  • Se encoje al calentarlo suavemente
Diámetro externo×L: 14×500 mm