Varilla de almacenamiento para tubos criogénicos CryoLine™, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
479-0021EA 88.6 EUR
479-0021
Varilla de almacenamiento para tubos criogénicos CryoLine™, Nunc™
Pajuelas criogénicas
Varilla de almacenamiento en aluminio para seis tubos criogénicos de 1,2 o 1,8 ml; cuatro tubos criogénicos de 3,6 ml o tres tubos criogénicos de 4,5 ml.
  • Puede marcarse con etiquetas con código de colores
Longitud: 280 mm