Viales de almacenamiento, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
391-8348EA 291 EUR
391-8348 391-7589
Viales de almacenamiento, Nunc™
Viales
Vial de PPCO (copolímero de PP) de alta pureza, tapón de rosca de PE. Excelente para la centrifugación y el almacenamiento de reactivos PCR, de enzimas de restricción y otros reactivos o muestras diagnósticas y bioquímicas. Disponible en tamaños de 0,5 y 2,0 ml con una zona esmerilada para escritura; además, los viales de 2,0 ml incluyen marcas graduadas en 0,5 y 1,0 ml.
Excelente para la centrifugación y el almacenamiento de reactivos PCR, de enzimas de restricción y otros reactivos o muestras diagnósticas y bioquímicas. Disponible en tamaños de 0,5 y 2,0 ml con una zona esmerilada para escritura; además, los viales de 2,0 ml incluyen marcas graduadas en 0,5 y 1,0 ml.
  • Cierre de rosca a prueba de derrames, incluso sin junta tórica
  • Un giro completo abre el vial, ofreciendo un acceso cómodo a su contenido
Se puede centrifugar a un máximo de 13000xg.
  • Cierre de rosca a prueba de derrames, incluso sin junta tórica
  • Un giro completo abre el vial, ofreciendo un acceso cómodo a su contenido
Se puede utilizar desde −40 hasta +95 °C.
Se puede utilizar desde -40 hasta +95 °C.