¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (78)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Criotubos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Diseñados para el almacenamiento de materiales biológicos, células humanas y animales, a temperaturas hasta –196 °C (deben usarse únicamente en l...
Proveedor:  Nalgene
Descripción:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Proveedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descripción:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Numero del catalogo: (MATRAB-1470)
Proveedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descripción:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
UOM:  1 * 240 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  Nalgene
Descripción:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Proveedor:  BIOCISION, LLC
Descripción:   Viales criogénicos, TruCool®, PP, Estéril, Rosca interna, 5,0 ml, Base: Round bottom, Ø ext. × h: 12,5×89,5 mm
Proveedor:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descripción:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Numero del catalogo: (391-7589)
Proveedor:  NUNC
Descripción:   Viales criogénicos, Nunc™, PPCO, Estéril, Rosca externa, 2,0 ml, Ø ext. × h: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 23
  1  2  3  Siguiente