¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "plegadores-de-capsulas"
https://es-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Fabricados totalmente de acero inoxidable para lograr la máxima duración durante la esterilización por calor seco o autoclave.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   VWR®, 11 mm crimper, low pressure min. 3 bar/43,5 psi stable working pressure
Proveedor:  CHROMACOL
Descripción:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Proveedor:  CHROMACOL
Descripción:   Encapsuladores y desencapsuladores para viales encapsuladores plegable de 8 - 30 mm, con altura y presión de plegado ajustables.
Proveedor:  CHROMACOL
Descripción:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Proveedor:  BOCHEM
Descripción:   Plegador para cápsulas de aluminio de 11,5 mm, Con tornillo de ajuste
Numero del catalogo: (HEWL8710-1643)
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Crimpers and decappers for 8, 11 and 20 mm crimp top vials and crimp caps.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Agilent
Descripción:   Electronic crimper with lithium battery for 20 mm caps
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 12
  1  2  Siguiente