VWR® ND24, Viales de cuello de rosca EPA
Proveedor: VWR
VWR®
548-1462EA 625 EUR
548-1462 548-0156 548-0154 548-1057 548-9025
VWR® ND24, Viales de cuello de rosca EPA
Viales
Estos viales se utilizan preferentemente en equipos de los siguientes fabricantes: Agilent, Dionex, Shimadzu, Tekmar, Thermo Scientific, Varian.
  • Todos los viales EPA se pueden suministrar (con un pequeño coste añadido) con un certificado de limpieza, que tal vez sea necesario para análisis TOC.
  • Los viales EPA se pueden solicitar con cualquier tipo de de tapón ND24 ya pre-cerrados.