VWR® ND9, Viales de rosca corta
Proveedor: VWR
VWR®
548-8013EA 23.8 EUR
548-8013 548-3030 548-3094 548-3255 548-3253 548-0030 548-3028 548-3259 LAPH11342128 548-0440 548-2421 548-0177 LAPH11191205 548-0029 548-0455 548-3029 548-3309
VWR® ND9, Viales de rosca corta
Viales
Viales de vidrio estándar o plástico para GC y HPLC, microinsertos, tapones y kits. De uso universal en casi todos los inyectores automáticos, son los preferidos de Waters y Agilent.
  • Abertura ancha que permite un sencillo llenado
  • Los tapones con diferentes tipos de septums se suministran en diferentes colores, el tapón azul también está disponible con la parte superior cerrada
  • Hay disponibles tapones con septum precortados para agujas de HPLC, en los que sólo está cortada la silicona y el PTFE permanece intacto previene la contaminación o los cambios de concentración por evaporación
  • Además, se ha añadido a la línea de productos un septum de caucho rojo sintético/PTFE utilizado habitualmente para Agilent (es un material más suave con menor fragmentación que el caucho/TEF natural)
Tapón de rosca corta especial para aplicaciones de LC/MS y GC/MS: Cierre de un solo material, Antigoteo, totalmente inerte, Compacto, perforable y con resistencia química como el PTFE.
  • Cierre de un solo material
  • Antigoteo, totalmente inerte
  • Compacto, perforable y con resistencia química como el PTFE
Información de suministro: Los kits incluyen: vial de rosca corta de 1,5 ml (11,6×32 mm), tapón de rosca corta, PP azul, rojo o transparente con orificio central de 6 mm y membrana.