VWR® ND8, Viales de cuello de rosca
Proveedor: VWR
VWR®
LAPH11090259EA 26.5 EUR
LAPH11090259 548-0420 548-1420 548-0018 548-3019 548-2090 548-3018
VWR® ND8, Viales de cuello de rosca
Viales
Estos viales se utilizan preferentemente con equipos de los siguientes fabricantes: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, etc.
  • Viales standard para GC y HPLC
  • Especialmente adecuados para equipos VWR®/Hitachi
  • Amplio rango de micro-insertos
  • Viales y sellados tambien disponibles como kit 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere micro-insertos con diámetro de 5 mm
  • Disponibilidad de micro-insertos con fondo plano
Información de suministro: Los kits incluyen: un vial de tapón de rosca de vidrio de 1,5 ml, (11,6 x 32 mm), un tapón de rosca de PP negro con un orificio central de 5,5 mm y septum.