VWR®, Viales Shell con tapón de PE
Proveedor: VWR
VWR®
548-0042EA 215 EUR
548-0042 548-0043 548-0352 548-0449
VWR®, Viales Shell con tapón de PE
Viales
These vials are for use on instruments from the following manufacturers: Alcott, Gilson, Shimadzu and, Waters® (Wisp 96 respectively 48-position carousel).
  • El microinserto se puede colocar en un tapón de PE, el muelle no es necesario
  • El diafragma en forma de estrella permite introducir el tapón con una aguja de inyección de forma sencilla
  • Los viales Shell de 1 ml sin barrera interior para microinsertos son más cómodos en el manejo y más seguros al penetrar