¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (19)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Insertos para viales de cromatografía
20  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Insertos para viales, VWR®, Microaccesorio, vidrio transparente, fondo plano, 0,20 ml, Diam×H: 6×31 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Insertos para viales, VWR®, Vidrio, Vidrio transparente, cónico, cuello de 15 mm, 0,10 ml, Diam×H: 5×31 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Insertos para viales, VWR®, Vidrio, Microaccesorio, vidrio transparente, parte superior de 13 mm, 0,10 ml, Diam×H: 5×34 mm
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Insertos para viales, VWR®, PP, Transparente, parte superior de 10 mm, con líneas de llenado, 0,10 ml, Diam×H: 6×29 mm
Numero del catalogo: (548-0093)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Insertos para viales, VWR®, Vidrio, Vidrio transparente, cuello de 15 mm (548-0094 necesario), 0,30 ml, Diam×H: 6×40 mm
UOM:  1 * 1.000 UN
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   Accesorios para viales para cromatografía, Vidrio, with flat bottom, Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,25 ml
Proveedor:  CHROMACOL
Descripción:   Microinserto para viales para cromatografía, Chromacol™, Vidrio, 03-MTV, Accesorio cónico para vial 2,5-CV, 5×38 mm, 0,30 ml
Proveedor:  CHROMACOL
Descripción:   Insertos para viales, Chromacol™, 02-MTV, Accesorio cónico para viales de 2 ml de cuello ancho, 5 × 30 mm, 0,20 ml
UOM:  1 * 1.000 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 20
  1  2  3  Siguiente