Tubos de unión con rosca
Proveedor: Lenz
201-1606EA 3.9 EUR
201-1606 201-1607 LENZ01300018 LENZ01300045 LENZ01300014
Tubos de unión con rosca
Adaptadores Adaptadores, tubos roscados
DURAN®, vidrio de borosilicato, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura