Esta buscando: Chromatography Tubing
90  results were found
SearchResultCount:"90"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (HICHHI-1113)
Proveedor: Avantor
Descripción: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø int.: 0,864 mm, Ø ext.: 1,575 mm, Color: azul
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HICHHI-171)
Proveedor: Avantor
Descripción: PEEK.
UOM: 1 * 10 UN
Proveedor: Avantor
Descripción: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Proveedor: Avantor
Descripción: PEEK
Proveedor: Avantor
Descripción: PTFE
Proveedor: Avantor
Descripción: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Proveedor: Avantor
Descripción: Tubings are made of 316 stainless steel.
Numero del catalogo: (HICHHI-1083)
Proveedor: Avantor
Descripción: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 UN
Proveedor: Avantor
Descripción: Tubings are made of 316 stainless steel.
Proveedor: Avantor
Descripción: PEEK, Avantor® Hichrom, 180° Elbow
Proveedor: Avantor
Descripción: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, naranja, Longitud: 15240 mm, Ø ext.: 1,5875 mm, Ø int.: 0,5080 mm
Proveedor: Avantor
Descripción: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Numero del catalogo: (HICHHI-1097)
Proveedor: Avantor
Descripción: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (HI-259)
Proveedor: Avantor
Descripción: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Longitud: 0,15 m, Ø ext.: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: (SGE a Trajan company)
Descripción: Stainless steel tubing.
Proveedor: (SGE a Trajan company)
Descripción: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 90
no targeter for Bottom