VWR® Safe-T-Flex, Tapones para tubos de ensayo
Proveedor: VWR
VWR® Safe-T-Flex VWR®
548-0718EA 58.6 EUR
548-0718 548-0719 548-0716 548-0717 548-0721 548-0722 548-0720 548-0725 548-0726 548-0723 548-0724 548-0729 548-0727 VWRU60828-722 548-0728 VWRU60828-724 VWRU60828-768 VWRU60828-762 548-0710 548-0732 548-0711 548-0733 548-0730 548-0731 548-0736 548-0714 548-0737 548-0715 548-0712 548-0734 548-0713 548-0735
VWR® Safe-T-Flex, Tapones para tubos de ensayo
Tapas Tapones para tubos de ensayo
Los tapones de Safe-T-Flex presentan un diseño único, flexible y seguro, se cierra de forma hermética en el exterior del tubo y puede ser abierto con una mano. Un tapón hermético garantiza la integridad de la muestra y evita el derrame o la evaporación de las muestras de suero. Este tapón especial protege contra aerosoles de organismos altamente infecciosos, como el virus HTVL-II y TB. Están codificados por colores para una identificación sencilla de las muestras y para facilitar la protección contra la contaminación cruzada. Además, la parte superior de capa tapón se puede numerar o etiquetar con tinta permanente. El tapón con autobloqueo se mantiene fijo en cualquier posición y conserva el contenido seguro durante el transporte. Dispone de sellado para la estanqueidad de líquidos resistente a los procesos de centrifugado, agitación, refrigeración y congelación.
  • Los tapones del tubo de ensayo codificados por colores evitan el derrame o la pérdida de muestras
  • Encajan en todas las variedades de tubos de recogida de sangre y de cultivo desechables
Envase: Los tapones están envasados en bolsas de 1.000 unidades.