VWR®, Tubos de ensayo con o sin reborde
Proveedor: VWR
VWR®
212-0322EA 73.5 EUR
212-0322 212-0321 212-0320 212-0032 212-0031 212-0030 212-0319 212-0315 212-0028
VWR®, Tubos de ensayo con o sin reborde
Tubos Tubos de ensayos
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones. Pared gruesa.
Certificaciones: DIN 12395.