VWR®, Tubos de ensayo o de cultivo
Proveedor: VWR
VWR®
211-0065EA 139 EUR
211-0065 211-0063 211-0064 211-0058 211-0048 211-0056 211-0046 211-0050 VWRU60818-496 211-0049 VWRU60818-500 VWRU60818-576 VWRU60818-565 VWRU60818-306
VWR®, Tubos de ensayo o de cultivo
Tubos Tubos de ensayos
Poliestireno (PS) transparente o polipropileno (PP) traslucide.
  • PS tubes: Not autoclavable, temperature resistant from –40 to +90 °C, can be centrifuged up to 1500×g
  • PP tubes: Autoclavable up to 121 °C, temperature resistant from –90 to +135 °C, can be centrifuged up to 3000×g
  • Press down stoppers or dual position closures available for secure sealing
  • Sustainable design based on virgin resins
Tubos de muestras y reactivos moldeados con gran precisión para una amplia variedad de aplicaciones, con fondo cónico o redondeado, estéril o no estéril.