Esta buscando: Tubos de ensayos
152  results were found
SearchResultCount:"152"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Merck
Descripción: Testing vessel for MColortest™, Test vessels with 5 ml and 10 ml graduations for MColortest™ and MQuant™ Tests
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Test tubes made from borosilicate 7.1 glass, ideal for use as disposable.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Test tubes made from borosilicate 7.0 expansion, ideal for use as disposable.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Poliestireno (PS) transparente o polipropileno (PP) translúcido.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Optimise sampling processes with the Exact Volume Sampling Systems (EVSS) from OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: OmniTop Sample Tubes® are a convenient device that can be used to obtain fluid samples. Each OmniTop tube comes with a pre-attached 0,2 µm vent filter...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Test tubes made from borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Poliestireno (PS), trasparente.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Poliestireno (PS) transparente o polipropileno (PP) natural.
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Test tubes made from borosilicate 5.1 glass, neutral glass.
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Enhance and optimise sampling processes with the novel Adjustable Volume Sampling Systems (AVSS) from Avantor featuring OmniTop Sample Tubes®.
New Product
Numero del catalogo: (212-0022)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: FIOLAX®, vidrio neutro.
UOM: 1 * 100 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Vidrio de borosilicato 3.3.
Proveedor: VWR Chemicals
Descripción: Tubes are used for lymph blood samples.
Numero del catalogo: (211-0048)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Poliestireno (PS) transparente o polipropileno (PP) traslucide.
UOM: 1 * 1.000 UN
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: DURAN® borosilicate glass.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 152
no targeter for Bottom