VWR® SuperSpin, Tubos de microcentrífuga, 1,5 ml
Proveedor: VWR
VWR®
211-0015EA 18.7 EUR
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR® SuperSpin, Tubos de microcentrífuga, 1,5 ml
Tubos Tubos de microcentrífugas
Ultra-clear PP, graduated, autoclavable and freezable with flat caps, easy to open. Amber coloured for light-sensitive substances.
  • Capacidad para soportar una centrifugación de hasta 40 000×g
  • Compatibles con todos los rotores estándar y de alta capacidad
  • Tapón plano de fácil etiquetado y perforación con una bisagra de 90° especial para facilitar el cierre mientras se pipetea con una mano
  • Aptos para mezcla en vórtex con fenol y cloroformo
  • Prueba de todos los lotes y garantía de ausencia de ARNasa y ADNasa
Envase: Microtubos envasados en bolsas resellables. En varios colores (el kit de surtido de colores incluye tubos de color rojo, azul, verde, amarillo y naranja en bolsas de 100 tubos independientes).