¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Tubos para diálisis
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/44/18989344.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   Tube‐O‐Reactor™, Micro, for 20‐250 µl samples or Medi for 0,2‐2 ml samples.
Proveedor:  Thermo Scientific
Descripción:   Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Proveedor:  Merck Millipore (Novagen)
Descripción:   D-Tube96™ Dialyzers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Acrylic with stainless steel screws that tighten down on the dialysis membrane and also act as a gasket.
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   "NO-LOSS" dialyser
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20-250 μl volumes or Medi for 0,2-2,5 ml volumes.
Numero del catalogo: (786-142-45MC)
Proveedor:  G-Biosciences
Descripción:   Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8