VWR®, Tubos de centrífuga de alto rendimiento
Proveedor: VWR
VWR®
525-0402EA 0 EUR
89039-666 VWRU89039-660 89039-656 89039-664 525-0402 525-0400 VWRU89079-494
VWR®, Tubos de centrífuga de alto rendimiento
Tubos Tubos de centrífuga
PP, conical, with purple HDPE flat cap and integral sealing or plug-style cap and deep sealing area.
  • Certificado de ausencia de pirógenos, citotoxicidad y nucleasas
  • Dos tipos de tapones: tapones de rosca planos con superficie lisa para etiquetado o tapones de sellado a presión para un uso seguro con agitadores y estufas de incubación horizontales
  • Graduaciones de color negro de fácil lectura y área de escritura de color blanco en el lateral para una codificación permanente
  • Posibilidad de uso para almacenar y congelar muestras a temperaturas de hasta –80 °C
  • Posibilidad de centrifugación hasta a 12 500×g
Estos tubos desechables de fondo cónico y con faldón son muy versátiles y se pueden usar tanto para las tareas rutinarias como para la centrifugación a alta velocidad. Los tubos se incluyen en gradillas congelables, reciclables y esterilizables en autoclave. Los tubos se esterilizan mediante radiación gamma (excepto en el caso de los tubos con faldón en bolsas o a granel). Los tubos y los tapones se pueden esterilizar en autoclave y congelar.
Envase: A granel, en bolsas o en gradillas de plástico esterilizables en autoclave.