Plataforma esterilizable, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
129-0178EA 1300 EUR
129-0178
Plataforma esterilizable, Nalgene®
Carritos
For transporting round tanks, carboys and balloon flasks as well as other round containers with up to 521 mm Ø.
  • Resistente a corrosión y a ácidos y bases
  • Fuerte: carga máx. de 227,3 kg
  • Ruedas especiales que impiden que se raye el suelo
Para el transporte de recipientes de fondo redondo de hasta 521 mm de Ø como por ejemplo garrafas redondas y balones de destilación.
  • Resistente a corrosión y a ácidos y bases
  • Fuerte: carga máx. de 227,3 kg
  • Ruedas especiales que impiden que se raye el suelo
Acero inoxidable.