Plato para esterilización, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
489-2110EA 98.5 EUR
489-2110
Plato para esterilización, Nalgene®
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Platos de esterilización
PP con tapa.
Permite que las pipetas queden totalmente sumergidas en el desinfectante.
  • La tapa reduce al mínimo los derrames de materiales peligrosos
  • Resistente a desinfectantes agresivos
  • También se puede utilizar para esterilizar instrumentos y útiles de laboratorio
  • Apilable
Permite que las pipetas queden totalmente sumergidas en el desinfectante.
  • La tapa reduce al mínimo los derrames de materiales peligrosos
  • Resistente a desinfectantes agresivos
  • También se puede utilizar para esterilizar instrumentos y útiles de laboratorio
  • Apilable
Cumple el estándar OSHA 29 CFR (Part 1910.1030) para su uso como protección contra patógenos de transmisión sanguínea.
Certificaciones: Cumple el estándar OSHA 29 CFR (Part 1910.1030) para su uso como protección contra patógenos de transmisión sanguínea.