¿Quiere conectarse de nuevo?
Bandeja para uso general
Proveedor: Kartell
plastilab®
PP traslúcido
  • Excelente resistencia a los productos químicos y a la temperatura
  • Diseño especial para una mayor estabilidad
  • Versátil, por ejemplo, para el transporte y almacenamiento de instrumental de laboratorio
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
An×F×Al Capacidad Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR