¿Quiere conectarse de nuevo?
Bandejas con divisiones
Proveedor: VWR Collection
VWR®
PS.
  • Un gran compartimento de 430 mm de largo y 110 mm de ancho
  • Dos compartimentos de 430 mm de largo y 80 mm de ancho
  • Superficie lisa con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
Para almacenar de forma separada diferentes materiales en cajones, estanterías o en el lugar de trabajo. Tres amplios compartimentos para pipetas, termómetros, espátulas.
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
An×F×Al Color Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
460×307×63 mm blanco 1 631-0727
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR