¿Quiere conectarse de nuevo?
Bandejas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Scientific
Nalgene®
HDPE, transparente.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas desde -100 hasta +120 °C
  • Robustas, apilables
Cubas de uso universal para una gran variedad de aplicaciones. Ideales para sumergir material de laboratorio en líquidos, y para utilizar como baños de hielo. Con paredes que permiten apilarlas fácilmente. Con asas para facilitar el transporte.
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
An×F×Al Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
358×308×143 mm 1 216-0329
542×435×130 mm 1 216-0330
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR