Membranas para transferencia, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ Nytran®
732-4066EA 740 EUR
732-4066 732-4065 732-0286
Membranas para transferencia, Nytran® SuPerCharge, Whatman™
Membranas de transferencia
Las membranas de nylon Nytran® SuPerCharge (SPC) tienen una carga positiva muy alta y mayor densidad de nylon por unidad de área. Disponible en círculos, hojas o rollos para microplacas.
  • Alta señal con ruido de fondo extremadamente bajo
  • La membrana se ajusta uniformemente en ambos lados de una matriz portadora, lo cual le proporciona una excelente simetría y la capacidad para mantenerse planas sin ondularse
  • Tamaño de poros uniforme y superficies libres de microcavidades garantizan mayor reproducibilidad de una membrana a otra y de blot a blot
Las membranas Nytran SPC muestran un tamaño de poro y una distribución de poros muy uniformes en comparación con las membranas de nailon típicas. Están libres de microhuecos superficiales, que son comunes en otras membranas. Estas características conducen a una mayor reproducibilidad de los resultados a través de una membrana y de una mancha a otra. Con las técnicas de fabricación típicas, el aumento de la carga positiva tiende a aumentar el fondo. Las membranas Nytran SPC se fabrican mediante un proceso que permite la combinación de alta carga positiva con bajo fondo. Ya sea que utilice técnicas de detección radiactivas o no radiactivas, Nytran SPC proporciona una señal alta de forma constante con un fondo extremadamente bajo.
Estas membranas están diseñadas para transferencias del sur y del norte, levantamiento de colonias y placas, y transferencias de puntos o ranuras. Las membranas se moldean uniformemente para lograr una excelente simetría y evitar que se doblen. Las membranas de nailon Nytran SPC tienen una carga positiva muy alta. Las mejoras en el proceso de fabricación dan como resultado una membrana con una mayor densidad de nailon por unidad de área. El aumento de carga y la mayor densidad del nailon proporcionan mayores sitios de unión para las muestras.
Pore size: 0,45 µm
Nytran® binding capacity: >600 µg/cm²