¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Cortadores
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Hichrom Limited
Descripción:   The Clean-cut™ cutter is designed specifically for cutting polymeric HPLC tubing from 1/16” to 1/8” with no distortion of cross-section and without cl...
Numero del catalogo: (18-1112-46)
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descripción:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Numero del catalogo: (590-0850)
Proveedor:  SCAT Europe
Descripción:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  (SGE a Trajan company)
Descripción:   Cutter for steel tubing.
Numero del catalogo: (WHEA177105)
Proveedor:  DWK Life Sciences
Descripción:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 UN
Numero del catalogo: (BOHLS1852-28)
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BURK0006-9506)
Proveedor:  BÜRKLE
Descripción:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 25
  1  2  3  4  Siguiente