Pinzas para crisol
Proveedor: Karl Hammacher
231-0276EA 72.5 EUR
231-0276 231-0274 231-0275
Pinzas para crisol
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Para un manejo sencillo y seguro de crisoles fabricados con una amplia variedad de materiales.
  • Arqueado doble
  • Con puntas acanaladas
  • Resistentes a ácidos
  • Muy buena resistencia a la temperatura, autoclavables