Pinzas para crisol
Proveedor: Bochem
231-1006EA 43.9 EUR
231-1006 231-0028 231-1005 231-1004 231-1003 231-1002 231-1001 231-1000 231-0182
Pinzas para crisol
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético, polido electroliticamente. Para la manipulación sencilla de crisoles de distintos materiales.
  • Arqueado doble, con puntas acanaladas
  • Resistente a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavables