Pinzas para vasos de precipitado
Proveedor: RSG Solingen
231-4145EA 34.3 EUR
231-4145
Pinzas para vasos de precipitado
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Para un fácil y seguro manejo de vasos de precipitado y contenedores similares. Las mandíbulas tienen un revestimiento de fibra cerámica de aislamiento térmico que también protege los contenedores que sujetan.
  • Resistentes a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavable