Pinzas para matraz
Proveedor: Bochem
231-1010EA 23 EUR
231-1010
Pinzas para matraz
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético y electropulido. Mordazas cuadradas con revestimiento de poliamida para proteger los matraces que se sujetan en las pinzas.
  • Resistentes a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica