Pinzas
Proveedor: Bochem
231-0155EA 23.4 EUR
231-0155
Pinzas
Pinzas de crisol
Acero inoxidable 18/10, antimagnético, pulido electrolíticamente.
  • Resistente a la corrosión
  • Muy buena resistencia térmica, autoclavables