¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Pinzas de crisol
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/25/18989925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"47"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (231-4145)
Proveedor:  RSG
Descripción:   Acero inoxidable 18/10, antimagnético. Para un fácil y seguro manejo de vasos de precipitado y contenedores similares. Las mandíbulas tienen un revest...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOCH2281)
Proveedor:  BOCHEM
Descripción:   This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 - 25 mm.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  RSG
Descripción:   These cruscible tongs with double curved unpolished tips are made of stainless steel (Remanit 4301).
Proveedor:  RSG
Descripción:   Stainless steel, electro-polished.
Numero del catalogo: (RSGA043.230)
Proveedor:  RSG
Descripción:   These beaker tongs are made from lectrolytically polished stainless steel.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  RSG
Descripción:   These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Proveedor:  RSG
Descripción:   These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Numero del catalogo: (USBE4110)
Proveedor:  USBECK Laborgeräte
Descripción:   Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 47
  1  2  3  4  5  6  Siguiente