Termómetros certificados
Proveedor: Alla France
620-0301EA 232 EUR
620-0301
Termómetros certificados
Termómetros Analogue Thermometers
Este termómetro está diseñado para medir la temperatura de los medios líquidos y gaseosos en diversas industrias, incluida la petroquímica, la refinación de petróleo, así como en el complejo de combustible y energía.
  • Fondo amarillo
Los termómetros indican el número de fábrica, el tipo de estándar y el rango de medición. La escala de temperatura se aplica con esmalte oscuro indeleble, así como altamente resistente a ambientes químicos agresivos. En termómetros de inmersión parcial, la profundidad se indica mediante una línea de anillo.
Certificaciones: Compliant with ASTM E-1.