Termómetro de inmersión total
Proveedor: Amarell
620-1133EA 13.1 EUR
AMARG10306
Termómetro de inmersión total
For everyday use, with red spirit filling for extra safety.
  • Escala integrada de vidrio opaco
  • Capilar reflectante azul
  • Inmersión total
Ø: 7,0 to 8,0 mm
Alcohol rojo